Learn More
Thermo Scientific FBS Round Bucket
Codice prodotto. 17854910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
17854910 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17854910 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 75004699
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For use in BIOS 16 Centrifuge 2000 mL rotors
1000 mL FBS round bucket for use in Bios 16 centrifuge 2000 mL rotors
1000 mL FBS round bucket for use in Bios 16 centrifuge 2000 mL rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 1000 mL
Product Type Bucket
Quantità 2 Pk.