missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FBXO34 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15888683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15888683 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15888683 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA570278

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 93%; Guinea Pig: 86%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 86%; Rat: 100%.

Members of the F-box protein family, such as FBXO34, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene FBXO34
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gene Fbxo34
N. accesso geni 0
Alias gene 2900057B08Rik; 5830426G16Rik; CGI-301; F-box only protein 34; F-box protein 34; Fbx34; FBXO34; LOW QUALITY PROTEIN: F-box only protein 34; protein CGI-301
Simboli geni Fbxo34
Specie ospite Rabbit
Immunogeno synthetic peptide corresponding to a region of mouse FBXO34.
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 305830
Target Species Rat
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.