missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBXW2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30558909 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30558909 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30558909 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP346329

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

FBXW2 Polyclonal antibody specifically detects FBXW2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene FBXW2
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200
Formulazione PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias gene F-box and WD repeat domain containing 2, F-box and WD-40 domain protein 2, F-box and WD-40 domain-containing protein 2, F-box/WD repeat-containing protein 2, FBW2Fwd2, FWD2, Md6, MGC117371, Protein MD6
Specie ospite Rabbit
Immunogeno F-box and WD repeat domain containing 2. (Uniprot# Q9UKT8)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 26190
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.