Learn More
BD Biosciences™ FC Beads APC-Cy7 (RUO)
Descrizione
- Fluorescent beads that enable the software to determine spillover values (SOVs) for fluorescence compensation and calculate a fluorescence compensation matrix during setup of BD™ flow cytometers.
- The combination of BD™ CS&T beads and BD FC beads accurately sets the voltage and compensation for each of the channels of the instrument.
- BD FC beads can also be used to standardize multiple instruments.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store tubes at 2°C–8°C in the foil pouch. The tubes should not be frozen. Protect the tubes from exposure to light and humidity. |
| Formato | APC-Cy7 |
| N. di test | 5 Tests |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| Quantità | 5 Tests |
| Stabilità | The beads and dilution buffer are stable until the expiration date shown on the pouch and bottle labels when stored as directed. Do not use after the expiration date. |
| Product Type | Fluorescent Polystyrene Beads |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BD FC Beads APC-Cy7
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methylisothiazol-3(2H)-one