Learn More
BD Biosciences™ FC Beads BV421 (RUO)
Codice prodotto. 15805921 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Tests
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15805921 5 Tests Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15805921 Fornitore BD Biosciences™ N. del fornitore 661627
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Fluorescent beads that enable the software to determine spillover values (SOVs) for fluorescence compensation and calculate a fluorescence compensation matrix during setup of BD™ flow cytometers.
  • Fluorescent beads that enable the software to determine spillover values (SOVs) for fluorescence compensation and calculate a fluorescence compensation matrix during setup of BD™ flow cytometers.
  • The combination of BD™ CS&T beads and BD FC beads accurately sets the voltage and compensation for each of the channels of the instrument.
  • BD FC beads can also be used to standardize multiple instruments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage Store tubes at 2°C–8°C in the foil pouch. The tubes should not be frozen. Protect the tubes from exposure to light and humidity.
Formato BV421
N. di test 5 Tests
Dimensione particelle 3 μm
Quantità 5 Tests
Stabilità The beads and dilution buffer are stable until the expiration date shown on the pouch and bottle labels when stored as directed. Do not use after the expiration date.
Product Type Fluorescent Polystyrene Beads
compliance-icons
Product Identifier
  • BD FC Beads BV421
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylisothiazol-3(2H)-one