Learn More
FC Beads Dilution Buffer (RUO), BD Biosciences™
Codice prodotto. 15917842 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
35 mL
Dimensione della confezione:
35mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15917842 35 mL 35mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15917842 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 661614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    112.93€ / 35mL
    Risparmia 24.07€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Suitable for proper and safe dilution and rehydration of FC beads for use.
  • Safely and properly dilutes and rehydrates beads.
  • Contains phosphate buffered saline (PBS) with protein stabilizers and 0.1% sodium azide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphate buffered saline (PBS) with protein stabilizers and 0.1% sodium azide
Quantità 35 mL