Description
- Simple and Intuitive Operation: Convenient controls with an intuitive interface allow quick and responsive handling, even while wearing gloves.
- Versatile Tube Compatibility: Accommodates standard 50 mL and 15 mL tubes, including common blood and urine tubes. With accessories, rotors can also be adapted for smaller sizes down to 1.5 mL.
- Space-Saving Design: Compact construction integrates all essential functionalities within a small footprint, saving valuable bench space in the lab.
- Flexible Rotor Options: Offers 5 rotor choices including fixed-angle (18 x 1.5/2.0 mL tubes) and swing-out (4 x 10 mL blood/urine tubes). Rotors are sold separately.
Spécification
Spécification
| Capacità | 6 x 50 mL |
| RCF max | 4,427 x g |
| Velocità max | 6,000 rpm |
| Refrigerato | No |
| Product Type | Centrifuge Package |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?