Learn More
FCRL3/FcRH3 Antibody (546828), Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™
Codice prodotto. 18621670 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18621670 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18621670 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB3126J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.68€
    808.50€ / 0.1mL
    Risparmia 134.18€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
FCRL3/FcRH3 Monoclonal specifically detects FCRL3/FcRH3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene FCRL3/FcRH3
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 546828
Coniugato Janelia Fluor 646
Diluizione Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene CD307c, Fc receptor homolog 3, Fc receptor-like 3, Fc receptor-like protein 3, FCRH3, fcR-like protein 3, hIFGP3, IFGP3, immunoglobulin superfamily receptor translocation associated protein 3, IRTA3, SPAP2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FCRL3/FcRH3, Arg14-Arg569, Accession # Q96P31
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca B Cell Development and Differentiation Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 115352
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus