missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FDI-6, MedChemExpress

Codice prodotto. 16474688
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16474688 10 mg 10mg
16427407 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16474688 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112721

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress FDI-6 is an inhibitor of FOXM1. FDI-6 binds directly to FOXM1 protein, to displace FOXM1 from genomic targets in MCF-7 breast cancer cells, and induce concomitant transcriptional down-regulation.

FDI-6 is an inhibitor of FOXM1. FDI-6 binds directly to FOXM1 protein, to displace FOXM1 from genomic targets in MCF-7 breast cancer cells, and induce concomitant transcriptional down-regulation.

Specifica

Materiale o nome chimico FDI-6
CAS 313380-27-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H11F4N3OS2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 41.67 mg/mL (95.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)C2=C(C(F)(F)F)C=C(C3=CC=CS3)N=C2S1)NC4=CC=C(F)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 437.43
Peso formulazione 437.43
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.