Learn More
WTW™ Sensore per ossigeno disciolto FDO 925
Codice prodotto. 10604635
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di temperatura (sistema metrico):
da 0 a 50 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di temperatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
10604635 da 0 a 50 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10604635 Fornitore WTW™ N. del fornitore 201300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00€
    1120.00€ / pezzi 1
    Risparmia 100.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Fast and flow-free, the FDO™ 925 is ideal suited for field measurement.
  • For use with field and laboratory applications with fast responding beveled membrane
  • The FDO™ 925’s small dimensions make it suitable for lab and process
  • The fast and flow-free FDO™ 925 is perfectly suited for field measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.5% del valore
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Tipi di sensore Dissolved Oxygen
Ossigeno disciolto (intervallo di saturazione) Da 0.0 a 200%
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 0 a 50 °C
Include Cavo da 15 m
Diametro (sistema metrico) corpo 15.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni sul campo e di laboratorio con membrana smussata a risposta rapida
Dissolved Oxygen (Concentration Range) Da 0.00 a 20 mg/l