missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
FDPS Monoclonal specifically detects FDPS in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Specifica
Specifica
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 115 |
| Diluizione | ELISA |
| Immunogeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse FDPS (Accession#: NP_608219.1; Met1-Lys353). |
| Quantità | 0.1 mL |
| Disciplina di ricerca | Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers |
| Primario o secondario | Primary |
| ID gene (immissione) | 2224 |
| Product Type | Antibody |
| Linea di prodotti | Novus |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?