Learn More
Febantel, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17322501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17322501 5 g 5g
17312501 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17322501 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468780050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 58306-30-2
Formula molecolare C20H22N4O6S
Molecular Weight (g/mol) 446.48
Numero MDL 01738527
InChI Key HMCCXLBXIJMERM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methyl N-{[(methoxycarbonyl)imino]({[2-(2-methoxyacetamido)-4-(phenylsulfanyl)phenyl]amino})methyl}carbamate
SMILES COCC(=O)NC1=CC(SC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(NC(=O)OC)=NC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Febantel
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder/Crystals
Colore White to Light Yellow
Punto di fusione 129°C to 130°C
Indice di Merck 3973
Solubilità Insoluble in water
Quantità 5 g
Peso formulazione 446.48