Learn More
R&D Systems™ Febuxostat
Codice prodotto. 18075102
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18075102 50 mg 50mg
18024992 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18075102 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4427/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Xanthine oxidase inhibitor
Non-purine inhibitor of xanthine oxidase (Ki = 1.2 nM). Binds to a channel leading to the enzyme active site; obstructs substrate binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144060-53-7
Formula molecolare C16H16N2O3S
Specifica
Materiale o nome chimico Febuxostat
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 316.37
Purezza >99%
Peso molecolare 316.38