Learn More
Thermo Scientific Chemicals Febuxostat, 98%
Codice prodotto. 15781769 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15781769 1 g 1g
15791769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15781769 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 461580010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 144060-53-7 | C16H16N2O3S | 316.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144060-53-7
Formula molecolare C16H16N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 316.38
Numero MDL MFCD00871598
InChI Key BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-[3-cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC(C)COC1=CC=C(C=C1C#N)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Febuxostat
Punto di fusione 209.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (HPLC)
Quantità 1 g
Peso formulazione 316.38