Learn More
Febuxostat, MedChemExpress
Descrizione
Febuxostat (TEI 6720) is a potent, selective and non-purine xanthine oxidase (XO) inhibitor with a Ki value of 0.6 nM. Febuxostat has the potential for the research of hyperuricemia and gout.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Febuxostat |
| CAS | 144060-53-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H16N2O3S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | TEI 6720 TMX 67 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (158.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(COC1=CC=C(C=C1C#N)C2=NC(C)=C(S2)C(O)=O)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 316.37 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only