Learn More
Febuxostat, Mikromol™
Codice prodotto. 18090850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18090850 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18090850 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3552.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Febuxostat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Febuxostat
CAS 144060-53-7
Nomi componenti o analita Febuxostat
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H16 N2 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-(3-Cyano-4-isobutyloxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, FBX, Febugood, Feburic, Febutaz, Febuxostat, TEI 6720, TMX 67, Uloric, Zurig
InChI Formula InChI=1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)COc1ccc(cc1C#N)c2nc(C)c(s2)C(=O)O
IUPAC Name 2-[3-cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 316.37
Quantità 250 mg
Peso formulazione 316.0882 g/mol