Learn More
Globe Scientific Fecal Collection Container
Codice prodotto. 31922633 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31922633 500/Cs. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31922633 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 109120L
Spedizione stimata: 05-01-2027
Globe Scientific Inc. Fecal Collection Container with snap-on lid and attached spoon
  • Screw cap tube is made from opaque polypropylene
  • Tubes are self-standing and feature a conical bottom with skirt
  • Attached ID label simplifies sample identification process
  • Snap-on lid contains an attached spoon for sample collection
Specifica
Colore Natural
Descrizione Polypropylene Cap, and Spoon
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Include Attached Spoon, ID Label
Quantità 500/Cs.
Volume (sistema metrico) 30 mL
Altezza (sistema metrico) 90 mm