Learn More
Feed Kit A+, B+, C+
Codice prodotto. 30283594
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30283594 3 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30283594 Fornitore Gibco N. del fornitore A3315801
Specifica
Content And Storage • 1 x 1 L EfficientFeed A+ Supplement
• 1 x 1 L EfficientFeed B+ Supplement
• 1 x 1 L EfficientFeed C+ Supplement
Store above in refrigerator (2–8°C). Protect from light and moisture.
• Flash drive with manual
Linea cellulare CHO
Classificazione Chemically-defined
Forma AGT
Product Type Media Supplement
Quantità 3 L