Learn More
Fehling B solution
Codice prodotto. 10532261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10532261 1 L 1L
10753344 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10532261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 270790010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6381-59-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fehling B solution
Colore Colorless
CAS 6381-59-5, 1310-73-2, 7732-18-5
Punti di ebollizione 100.0°C
Densità 1.2400g/mL
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.24
Numero MDL MFCD00065391
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fehling B solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.