Learn More
Felbinac, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482249
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16482249 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0641
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Felbinac is a potent non-steroidal anti-inflammatory agent, used to treat muscle inflammation and arthritis.
Felbinac is a potent non-steroidal anti-inflammatory agent, used to treat muscle inflammation and arthritis.
Specifica
Materiale o nome chimico Felbinac
CAS 5728-52-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H12O2
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Biphenylacetic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (471.16 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 212.24
Peso formulazione 212.24
Percent Purity 98.07%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only