Learn More
Felodipine, MedChemExpress
Descrizione
Felodipine, a dihydropyridine, is a potent, vasoselective calcium channel antagonist. Felodipine lowers blood pressure (BP) by selective action on vascular smooth muscle, especially in the resistance vessels. Felodipine, an anti-hypertensive agent, induces autophagy. Felodipine can cross the blood-brain barrier.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Felodipine |
| CAS | 72509-76-3 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H19Cl2NO4 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (260.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 384.25 |
| Peso formulazione | 384.25 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only