Learn More
Felodipine, TRC
Codice prodotto. 30134125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134125 25 mg 25mg
17900705 5 mg 5mg
17984415 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134125 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF23237525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72509-76-3
Formula molecolare C18 H19 Cl2 N O4
Molecular Weight (g/mol) 384.25
Sinonimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-, ethyl methyl ester (9CI), 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, (±)-Felodipine, (RS)-Felodipine, Agon, Feloday, Felodipine, Flodil, H 154/82, Hydac, Munobal, Plendil, Prevex, Splendil, dl-Felodipine
IUPAC Name 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC)C
Specifica
Materiale o nome chimico Felodipine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
Peso formulazione 383.0691