Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style Caps
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Materiale (guarnizione):
Clear Polycarbonate
White Nylon
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. Ideal for capping off fluid transfer system. Thread design provides a secure closure—preventing contamination
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;FDA |
| Quantità confezione | 25/Pk. |
| Ingresso | Female Luer Thread, Cap |
| Materiale (guarnizione) | Clear Polycarbonate |