Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style to NPT Adapter Fittings, Straight
Codice prodotto. 30053952 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale (guarnizione):
Prolypropelene
White Nylon
Dimensione della confezione:
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale (guarnizione) Dimensione della confezione
30053952 Prolypropelene pezzi 25
30052983 White Nylon pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30053952 Fornitore Value Plastics N. del fornitore 18FTLL6005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.90€
    62.48€ / pezzi 25
    Risparmia 7.42€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 20-11-2026
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Specifica
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Ingresso 1/8-27 NPT(M) Thread
Materiale (guarnizione) Prolypropelene