Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Style to UNF Threaded Adapter Fittings, Straight
Codice prodotto. 30054098 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filo:
1/4-28 UNF(M)
10-32 UNF(M)
Ingresso:
Female Luer with 1/4 in. Hex
Female Luer with 5/16 in. Hex
Materiale (guarnizione):
Nylon
Polycarbonate
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 30054098
Marca: Value Plastics 5012001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Spezifikation
Certificazione/Conformità Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;FDA
Quantità confezione 25/Pk.
Ingresso Female Luer with 1/4 in. Hex
Dimensioni filo 10-32 UNF(M)
Materiale (guarnizione) Polycarbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt