Learn More
Value Plastics Female Luer Thread Union Fittings
Codice prodotto. 30053660 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale (guarnizione):
Polycarbonate
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale (guarnizione) unitSize
30053660 Polycarbonate pezzi 25
30053066 Polypropylene pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30053660 Fornitore Value Plastics N. del fornitore 5012066
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Luer fittings allow for a simple yet secure connection
Quick and easy assembly and disassembly without the need for tools. Thread design provides a secure closure—preventing contamination. Conforms to ISO-594-1 and ISO 594-2 standards
Specifica
Certificazione/Conformità Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;FDA
Quantità confezione 25/Pk.
Ingresso Female Luer Thread
Materiale (guarnizione) Polycarbonate