missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenamiphos Sulfoxide, TRC

Codice prodotto. 30400519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30400519 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30400519 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF24572050MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Fenamiphos-sulfoxide
CAS 31972-43-7
Formula molecolare C13 H22 N O4 P S
Quantità 50 mg
Sinonimo Phosphoramidic acid, N-(1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl ester, Phosphoramidic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl ester (9CI), Phosphoramidic acid, isopropyl-, ethyl 4-(ethylsulfinyl)-m-tolyl ester (8CI), Bay 68138 sulfoxide, Fenamiphos sulfoxide, O-Ethyl O-[4-(methylsulfinyl)-m-tolyl]isopropylphosphoramidate, Fenamiphos-sulfoxide
InChI Formula InChI=1S/C13H22NO4PS/c1-6-17-19(15,14-10(2)3)18-12-7-8-13(20(5)16)11(4)9-12/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15)
SMILES CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(c(C)c1)S(=O)C
IUPAC Name N-[ethoxy-(3-methyl-4-methylsulfinylphenoxy)phosphoryl]propan-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 319.36
Peso formulazione 319.1007
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.