Learn More
Fenbendazole Sulfone, TRC
Codice prodotto. 17932375
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17932375 25 mg 25mg
17913875 10 mg 10mg
17913415 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17932375 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF24677025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54029-20-8
Formula molecolare C15 H13 N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 331.35
Sinonimo Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone
IUPAC Name methyl N-[5-(benzenesulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico Fenbendazole Sulfone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Peso formulazione 331.0627
Percent Purity >95%