Learn More
Fenbendazole Sulfoxide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxfendazole |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19) |
| Peso formulazione | 315.0678 |