Learn More
Fenbendazole Sulfoxide, TRC
Codice prodotto. 30402554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402554 50 mg -
30391466 10 mg 10mg
30395346 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30402554 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF24679050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53716-50-0
Formula molecolare C15 H13 N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 315.35
Sinonimo Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
IUPAC Name methyl N-[5-(benzenesulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico Oxfendazole
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Peso formulazione 315.0678