Learn More
Fenbendazole Sulphone, Mikromol™
Codice prodotto. 30050936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050936 25 mg 25mg
17973746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050936 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0518.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fenbendazole Sulphone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fenbendazole Sulfone
CAS 54029-20-8
Nomi componenti o analita Fenbendazole Sulfone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H13 N3 O4 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Methyl [5-(Phenylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Fenbendazole Sulphone, Oxfendazole Imp. B (EP), Carbamic acid, [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Fenbendazole sulfone, HOE 5151, Methyl [5-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oxfendazole sulfone, Oxfendazole Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C15H13N3O4S/c1-22-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)23(20,21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC Name methyl N-[5-(benzenesulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 331.35
Quantità 25 mg
Peso formulazione 331.0627 g/mol