Learn More
Fenbendazole Sulphoxide (Oxfendazole), Mikromol™
Codice prodotto. 17983096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983096 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17983096 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0518.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fenbendazole Sulphoxide (Oxfendazole)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxfendazole
CAS 53716-50-0
Nomi componenti o analita Oxfendazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H13 N3 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Fenbendazole Sulphoxide, Oxfendazole, Fenbendazole Sulfoxide
InChI Formula InChI=1S/C15H13N3O3S/c1-21-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)22(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)S(=O)c3ccccc3
IUPAC Name methyl N-[5-(benzenesulfinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 315.35
Quantità 100 mg
Peso formulazione 315.0678 g/mol