missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fenbuconazole D5 (phenyl D5) 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30326234
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30326234 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30326234 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREXA13448510AC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Fenbuconazole (phenyl D5)
CAS 1398066-06-2
Solvente o matrice Acetone
Formula molecolare C19 2H5 H12 Cl N4
Quantità 1 mL
Sinonimo Fenbuconazole (phenyl D5)
InChI Formula InChI=1S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15H,10-11,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCc2ccc(Cl)cc2)(Cn3cncn3)C#N
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)butanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 341.85
Peso formulazione 341.1456 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.