Learn More
Fenbufen, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fenbufen |
| CAS | 36330-85-5 |
| Nomi componenti o analita | Fenbufen |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H14 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 3-(4-Biphenylcarbonyl)propionic acid, 3-(4-Phenylbenzoyl)propionic acid, 3-[(Biphenyl-4-yl)carbonyl]propionic acid, 4-(1,1'-Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Phenylphenyl)-4-oxobutyric acid, 4-(Biphenyl-4-yl)-4-oxobutanoic acid, Bufemid, CL 82204, Cinopal, Cinopol, Fenbufen, Lederfen, Napanol, gamma-Oxo[1,1'-biphenyl]-4-butanoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| Vedi altri risultati |