Learn More
Fenbufen, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fenbufen |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19) |
| Peso formulazione | 254.0943 |