Learn More
Fenchlorphos, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448606
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16448606 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1093
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Fenchlorphos, an organophosphate, is an insecticide. Fenchlorphos is an inhibitor of the enzyme acetylcholinesterase (AChE). Fenchlorphos is able to cause mitochondrial dysfunction.
Fenchlorphos, an organophosphate, is an insecticide. Fenchlorphos is an inhibitor of the enzyme acetylcholinesterase (AChE). Fenchlorphos is able to cause mitochondrial dysfunction.
Specifica
Materiale o nome chimico Fenchlorphos
CAS 299-84-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8Cl3O3PS
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (310.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=P(OC)(OC)OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
Molecular Weight (g/mol) 321.55
Peso formulazione 321.55
Percent Purity 99.89%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only