Learn More
Fenclofenac Ethyl Ester, Mikromol™
Codice prodotto. 17980356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17980356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17980356 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3075.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fenclofenac Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fenclofenac Ethyl Ester
CAS 86308-84-1
Nomi componenti o analita Fenclofenac Ethyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H14 Cl2 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-(2,4-Dichlorophenoxy)benzeneacetic acid ethyl ester
InChI Formula InChI=1S/C16H14Cl2O3/c1-2-20-16(19)9-11-5-3-4-6-14(11)21-15-8-7-12(17)10-13(15)18/h3-8,10H,2,9H2,1H3
SMILES CCOC(=O)Cc1ccccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC Name ethyl 2-[2-(2,4-dichlorophenoxy)phenyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 325.19
Quantità 100 mg
Peso formulazione 324.032 g/mol