Learn More
Fenitrothion-d6 (O,O-dimethyl-d6), CDN
Codice prodotto. 30320444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.01 g
Dimensione della confezione:
0.01g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320444 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30320444 Fornitore CDN N. del fornitore CDND38460.01G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fenitrothion-d6
CAS 203645-59-4
Formula molecolare C9 2H6 H6 N O5 P S
Quantità 0.01 g
Sinonimo Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester (9 CI), Fenitrothion D6 (O,O-dimethyl D6)
InChI Formula InChI=1 S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6 H,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name (3-methyl-4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-phosphane
Molecular Weight (g/mol) 283.27
Peso formulazione 283.055 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 95% Chemical Purity