Learn More
Fenitrothion-d6, TRC
Codice prodotto. 30407230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30407230 2.5 mg
30389710 5 mg
30393136 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30407230 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF2478522.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 203645-59-4
Formula molecolare C9 2H6 H6 N O5 P S
Molecular Weight (g/mol) 283.27
Sinonimo Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester (9CI), Fenitrothion D6 (O,O-dimethyl D6)
IUPAC Name (3-methyl-4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ5-phosphane
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(c(C)c1)[N+](=O)[O-])OC([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Fenitrothion-d6
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3/i2D3,3D3
Peso formulazione 283.055