Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenofibrate, 98%
Codice prodotto. 15710919 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15710919 100 g 100g
15790909 5 g 5g
15700919 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15710919 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 461781000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 49562-28-9 | C20H21ClO4 | 360.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 49562-28-9
Formula molecolare C20H21ClO4
Molecular Weight (g/mol) 360.83
InChI Key YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3339
ChEBI CHEBI:5001
Specifica
Materiale o nome chimico Fenofibrate
Punto di fusione 79°C to 82°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,soluble in acetone,,soluble in ethyl acetate,soluble in acetonitrile,soluble in methanol,soluble in ethanol
Peso formulazione 360.83
Percent Purity 98%