missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Fenofibrate, PPAR-Alpha Agonist, Solid, >99% Purity, 5 g
Descrizione
- Molecular weight: 360.84 g/mol
- Purity: >99%
- Potency: Potent and selective PPAR-α agonist (EC50 values are 18 μM at mouse receptors and 30 μM at human receptors)
- Selectivity: 10-fold lower affinity at PPAR-γ (EC50 values are 250 μM at mouse receptors and 300 μM at human receptors)
- Function: Hypolipidemic agent
- Form: Solid
- Composition: 100% Fenofibrate
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% Fenofibrate |
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Forma | Solid |
| Reattività | Mouse, Human |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | PPAR-α |
| Cross-reattività | Mouse, Human |
| Formulazione | 100% Fenofibrate |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?