Learn More
Fenofibrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fenofibrate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3 |
| Peso formulazione | 360.1128 |
| Percent Purity | >95% |