Learn More
Fenofibric Acid 1,1-Dimethyl-2-(1-methylethoxy)-2-oxoethyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30133153
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133153 250 mg 250mg
17903015 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133153 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF248680250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 217636-48-1
Formula molecolare C24 H27 Cl O6
Molecular Weight (g/mol) 446.92
Sinonimo 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. G (EP)
IUPAC Name propan-2-yl 2-[2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy-2-methylpropanoate
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3
Peso formulazione 446.1496
Percent Purity >95%