Specifica
| Materiale o nome chimico | Fenofibric acid |
| Quantità | 5 g |
| Solubilità | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: practically insoluble in chloroform, soluble in acetone and methanol |
| Punto di fusione | 187.0°C |
| Peso formulazione | 318.75 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Fenofibric acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid