Learn More
Fenofibric acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472269
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472269 1 g 1g
16421058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16472269 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0760
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Fenofibric acid, an active metabolite of fenofibrate, is a PPAR activitor, with EC50s of 22.4 μM, 1.47 μM, and 1.06 μM for PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively; Fenofibric acid also inhibits COX-2 enzyme activity, with an IC50 of 48 nM.
Fenofibric acid, an active metabolite of fenofibrate, is a PPAR activitor, with EC50s of 22.4 μM, 1.47 μM, and 1.06 μM for PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively
Specifica
Materiale o nome chimico Fenofibric acid
CAS 42017-89-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H15ClO4
Quantità 1 g
Sinonimo FNF acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (313.73 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C=C1)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 318.75
Peso formulazione 318.75
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only