Learn More
Fenquinotrione, TRC
Codice prodotto. 30404341
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30404341 10 mg
30400160 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30404341 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF02362010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1342891-70-6
Formula molecolare C22 H17 Cl N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 424.8338
Sinonimo 1,3-Cyclohexanedione, 2-[[8-chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinyl]carbonyl]-, Fenquinotrione
IUPAC Name 2-[8-chloro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxoquinoxaline-2-carbonyl]cyclohexane-1,3-dione
SMILES COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)C4C(=O)CCCC4=O
Specifica
Materiale o nome chimico Fenquinotrione
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H17ClN2O5/c1-30-13-10-8-12(9-11-13)25-15-5-2-4-14(23)19(15)24-20(22(25)29)21(28)18-16(26)6-3-7-17(18)27/h2,4-5,8-11,18H,3,6-7H2,1H3
Peso formulazione 424.0826