Learn More
Fenquizone, TRC
Codice prodotto. 30007792
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007792 5 mg 5mg
30135710 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007792 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF2498505MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20287-37-0
Formula molecolare C14 H12 Cl N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 337.78
Sinonimo 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-phenyl-6-quinazolinesulfonamide;
IUPAC Name 1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propan-1-one
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2C(=O)NC(Nc2cc1Cl)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico Fenquizone
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Peso formulazione 229.97