Learn More
Fenspiride Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30138674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138674 2.5 g 2.50g
17944465 50 mg 50mg
17984655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138674 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF2650002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5053-08-7
Formula molecolare C15 H20 N2 O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 296.79
Sinonimo 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-phenethyl-, monohydrochloride (8CI), 8-Phenethyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride, Decaspir, Decaspiride, Erespal, Fenspiride hydrochloride, Fluiden, JP 428, NAT 333, NDR 5998A, Pneumorel, Tegencia, Viarespan
IUPAC Name 8-(2-phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one;hydrochloride
SMILES Cl.O=C1NCC2(CCN(CCc3ccccc3)CC2)O1
Specifica
Materiale o nome chimico Fenspiride Hydrochloride
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H20N2O2.ClH/c18-14-16-12-15(19-14)7-10-17(11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13;/h1-5H,6-12H2,(H,16,18);1H
Peso formulazione 296.1292