Learn More
Fenspiride N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30137602
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137602 100 mg 100mg
30012341 25 mg 25mg
30011462 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137602 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF265010100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 210690-26-9
Formula molecolare C15H20N2O3
Molecular Weight (g/mol) 276.33
Sinonimo trans- 8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one 8-Oxide, (5α,8β)-8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one 8-Oxide;
SMILES [O-][N+]1(CCc2ccccc2)CCC3(CC1)CNC(=O)O3
Specifica
Materiale o nome chimico Fenspiride N-Oxide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H20N2O3/c18-14-16-12-15(20-14)7-10-17(19,11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H,16,18)