Learn More
Fensulfothion, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16694534 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16694534 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16694534 Fornitore Honeywell Fluka N. del fornitore R1741100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fensulfothion
CAS 115-90-2
CAS max % ≤ 100%
Densità 1.202 g/cm3 (20°C)
Beilstein 2219515
Colore Light Yellow
Punto di fusione <25°C
Punti di ebollizione 138°C to 141°C (0.01 hPa)
Sinonimo Diethyl 4-(methylthio)phenyl phosphate
Molecular Weight (g/mol) 308.35 g/mol
Quantità 100 mg